SML3288
WX8
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1H-Indole-3-carbaldehyde [4-anilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]hydrazone, 1H-Indole-3-carboxaldehyde, [4-(4-morpholinyl)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]hydrazone, Ro 91-4714, Ro-91-4714
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1(NC2=CC=CC=C2)=NC(N/N=C/C3=CNC4=C3C=CC=C4)=NC(N5CCOCC5)=N1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable