SML3231
Auxinole
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-[2,4-dimethylphenylethyl-2-oxo]-IAA, α-[2-(2,4-Dimethylphenyl)-2-oxoethyl]-1H-indole-3-acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)CC(C3=C(C=C(C=C3)C)C)=O)O
InChI
1S/C20H19NO3/c1-12-7-8-14(13(2)9-12)19(22)10-16(20(23)24)17-11-21-18-6-4-3-5-15(17)18/h3-9,11,16,21H,10H2,1-2H3,(H,23,24)
Clé InChI
HGUYAIJBXSQXGV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable