SML3112
cis-22a
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[cis-4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]-4-(3-pyridinyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2), cis-1-(4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl)-4-((pyridin-4-yl)methyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC=CC([C@H]2CC[C@@H](N3CCN(C4=CN=CC=C4)CC3)CC2)=C1.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Clé InChI
UMKPISXYUQWXJJ-XWOHEVPJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable