SML3070
PSEM89S Hydrochloride salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2,5-Dimethoxy-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide, Hydrochloride salt, N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,5-dimethoxybenzamide Hydrochloride salt, PSEM 89S Hydrochloride salt, PSEM-89S Hydrochloride salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)C3=C(C=CC(OC)=C3)OC.Cl
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-20-12-3-4-15(21-2)13(9-12)16(19)17-14-10-18-7-5-11(14)6-8-18;/h3-4,9,11,14H,5-8,10H2,1-2H3,(H,17,19);1H/t14-;/m1./s1
Clé InChI
OHMFVSNTNXNVRE-PFEQFJNWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable