Merck
SML2673
Deferasirox
≥98% (HPLC), iron chelator, powder
Synonyme(s) :
4-[3,5-bis(2-Hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Deferasirox, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(N\C(=C4\C=CC=CC\4=O)\N\C\2=C3\C=CC=CC\3=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,22-23H,(H,27,28)/b19-15-,20-16+
InChI key
FMSOAWSKCWYLBB-VBGLAJCLSA-N
Application
Deferasirox has been used as an iron chelator to test its effect on clofazimine mediated growth inhibition and rescue in Salmonella typhimurium.
Biochem/physiol Actions
Deferasirox is an orally available iron chelator used clinically for reduction of chronic iron overload in diseases such as β-thalassemia.
Orally available iron chelator
Deferasirox belongs to the N-substituted bis-hydroxyphenyl-triazole family of tridentate iron chelators.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deferasirox
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable