Key Documents
SML2579
Sigma-Aldrich
Tafluprost acid
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-Heptenoic acid, 9α,11α-dihydroxy-15,15-difluoro-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, AFP-172
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H28F2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Activité optique
[α]/D 17 to 22°, c = 1.0 in methanol
Couleur
colorless
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H28F2O5/c23-22(24,15-29-16-8-4-3-5-9-16)13-12-18-17(19(25)14-20(18)26)10-6-1-2-7-11-21(27)28/h1,3-6,8-9,12-13,17-20,25-26H,2,7,10-11,14-15H2,(H,27,28)/b6-1-,13-12+/t17-,18-,19+,20-/m1/s1
Clé InChI
KIQXRQVVYTYYAZ-VKVYFNERSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taflupost acid is the active metabolite of Tafluprost, a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. Taflupost acid has high affinity and selectivity for the prostaglandin PGF2α (FP) receptor with a Ki of 0.4 nM.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable