SML2549
MS645
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N,N′-(decane-1,10-diyl)bis(2-((6S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetamide)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=NN=C2N1C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N[C@H]2CC(NCCCCCCCCCCNC(C[C@H]5C6=NN=C(C)N6C7=C(C(C)=C(C)S7)C(C8=CC=C(Cl)C=C8)=N5)=O)=O
InChI
1S/C48H54Cl2N10O2S2/c1-27-29(3)63-47-41(27)43(33-15-19-35(49)20-16-33)53-37(45-57-55-31(5)59(45)47)25-39(61)51-23-13-11-9-7-8-10-12-14-24-52-40(62)26-38-46-58-56-32(6)60(46)48-42(28(2)30(4)64-48)44(54-38)34-17-21-36(50)22-18-34/h15-22,37-38H,7-14,23-26H2,
Clé InChI
VFGPQYYCEGAFLY-UWXQCODUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable