Accéder au contenu
SML2483
Fesoterodine fumarate
≥93% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methylpropanoic acid-2-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl ester, fumarate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H37NO3 · C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)C)OC1=C([C@@H](C2=CC=CC=C2)CCN(C(C)C)C(C)C)C=C(CO)C=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O
InChI
1S/C26H37NO3.C4H4O4/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t23-;/m1./s1
InChI key
MWHXMIASLKXGBU-RNCYCKTQSA-N
Biochem/physiol Actions
Fesoterodine fumarate is a prodrug of 5-hydroxymethyl tolterodine (5-HMT), which a muscarinic M2 and M3-receptor antagonist with antispasmodic activity, and is also the active metabolite of tolterodine. Fesoterodine fumarate is used clinically for the treatment of overactive bladder (OAB).
Muscarinic M2 and M3-receptor antagonist; Anti-spasmodic
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c