Key Documents
SML2481
Sigma-Aldrich
BI-9321 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
{4-[5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl]-3,5-dimethylphenyl}-methanamine Hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H21FN4 · xHCl
Poids moléculaire :
360.43 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to very dark green-yellow
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
BI-9321 is a highly selective and potent inhibitor of histone lysine methyltransferase NSD3 PWWP-1 domain that binds to methylated Lysine residue.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable