SML0466
LCS-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,5-Dichloro-2-(3-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solutikon, warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C2=CC=CC(C)=C2
InChI
1S/C11H8Cl2N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)15-11(16)10(13)9(12)6-14-15/h2-6H,1H3
Clé InChI
SYUPLLHVMCLXEM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable