SML2109
ST034307
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Chloro-2-(trichloromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Chloro-2-(trichloromethyl)chromen-4-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint green to dark gray
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)C1=CC(C2=CC(Cl)=CC=C2O1)=O
InChI
1S/C10H4Cl4O2/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(15)4-9(16-8)10(12,13)14/h1-4H
Clé InChI
NTDHYMSVCBGQJF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3