SML2063
Davunetide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
AL-108, Asn-Ala-Pro-Val-Ser-Ile-Pro-Gln, L-Asparaginyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-Glutamine, NAP, NAP peptide, NAPVSIPQ
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Peptide content, ≥60%
Couleur
white to beige
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)C(C)C)CO)[C@H](CC)C
InChI
1S/C36H60N10O12/c1-6-18(4)28(35(56)46-14-8-9-23(46)31(52)41-21(36(57)58)11-12-25(38)48)44-30(51)22(16-47)42-33(54)27(17(2)3)43-32(53)24-10-7-13-45(24)34(55)19(5)40-29(50)20(37)15-26(39)49/h17-24,27-28,47H,6-16,37H2,1-5H3,(H2,38,48)(H2,39,49)(H,40,50)(H,41,52)(H,42,54)(H,43,53)(H,44,51)(H,57,58)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
Clé InChI
DWLTUUXCVGVRAV-XWRHUKJGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable