Merck
A1131
L-Anserine nitrate salt
≥98%
Synonyme(s) :
β-Ala-3-methyl-His nitrate salt, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine nitrate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N4O3 · HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.27
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
233-079-7
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Anserine nitrate salt, hydroxyl radical scavenger
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
detection
SMILES string
O[N+]([O-])=O.Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O3.HNO3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11;2-1(3)4/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17);(H,2,3,4)/t8-;/m0./s1
InChI key
OLWOKAYJAHHSNY-QRPNPIFTSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Anserine s a dipeptide found in most animal tissues. In model systems it is a potent antioxidant and scavener of hydroxyl radicals. It inhibits nonenzymatic protein glycation induced by aldose and ketose reducing sugars. It is much less potent than L-carnosine as an inhibitor of protein-protein crosslinking.
Other Notes
Anserine is a naturally occurring methylated analog of carnosine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c