SML1883
AR231453
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
AR231453, (2-Fluoro-4-methanesulfonylphenyl)-(6-[4-(3-isopropyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)-piperidin-1-yl]-5-nitropyrimidin-4-yl)amine, AR-231,453, N-(2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)phenyl)-6-(4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin-1-yl)-5-nitropyrimidin-4-amine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1=NOC(C(CC2)CCN2C(N=CN=C3NC4=CC=C(C=C4F)S(=O)(C)=O)=C3[N+]([O-])=O)=N1
InChI
1S/C21H24FN7O5S/c1-12(2)18-26-21(34-27-18)13-6-8-28(9-7-13)20-17(29(30)31)19(23-11-24-20)25-16-5-4-14(10-15(16)22)35(3,32)33/h4-5,10-13H,6-9H2,1-3H3,(H,23,24,25)
Clé InChI
DGBKNTVAKIFYNU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable