SML1814
3,6-DMAD hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N9-(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3,N6,N6-tetramethylacridine-3,6,9-triamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)CCCNC1=C2C(C=C(N(C)C)C=C2)=NC3=C1C=CC(N(C)C)=C3
InChI
1S/C22H31N5/c1-25(2)13-7-12-23-22-18-10-8-16(26(3)4)14-20(18)24-21-15-17(27(5)6)9-11-19(21)22/h8-11,14-15H,7,12-13H2,1-6H3,(H,23,24)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable