Key Documents
SML1802
Sigma-Aldrich
MS0015203
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)C1=CC(C(O)=O)=CC(NC(C(C)=C)=O)=C1
InChI
1S/C12H11NO5/c1-6(2)10(14)13-9-4-7(11(15)16)3-8(5-9)12(17)18/h3-5H,1H2,2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
NVOBVSWSDYFEMR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171. MS0015203 increases food intake and body weight in mice.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable