Principaux documents
SML1577
Sigma-Aldrich
Rubrofusarin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,6-Dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-benzo[g]chromen-4-one, CID 72537, NSC258316
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.25
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow to orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](cc1C)=O)c(c3c(c2)cc(cc3O)OC)O
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-10(16)14-12(20-7)5-8-4-9(19-2)6-11(17)13(8)15(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
Clé InChI
FPNKCZKRICBAKG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Rubrofusarin is an orange polyketide pigment produced by Fusarium graminearum and other fungal species that exhibit potent anti-cancer and anti-mycobacterial activities. Rubrofusarin is a mycotoxin that inhibits human DNA topoisomerase II-α.. Additionally, Rubrofusarin shows a significant anti-estrogenic activity.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3