Principaux documents
SML1484
Sigma-Aldrich
Allyphenyline oxalate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(1-(2-Allylphenoxy)ethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole oxalate, 4,5-Dihydro-2-[1-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]ethyl]-1H-Imidazole ethanedioate (1:1)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18N2O · C2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.34
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCC1=C(OC(C)C2=NCCN2)C=CC=C1.O=C(O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O.C2H2O4/c1-3-6-12-7-4-5-8-13(12)17-11(2)14-15-9-10-16-14;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-8,11H,1,6,9-10H2,2H3,(H,15,16);(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
JYZGXSWKEOEVHA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Allyphenyline is a potent α2C-adrenoceptor/serotonin 5-HT1A receptor agonist and α2A-adrenoceptor antagonist that exhibits anxiolytic effect and antidepressant activity. Allyphenyline attenuates opioid and alcohol withdrawal symptoms including hyperlocomotion and anxiety.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable