SML1270
YZ9
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Carbethoxy-7-hydroxycoumarin, 7-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[o]1c2c(cc([c]1=O)C(=O)OCC)ccc(c2)O
InChI
1S/C12H10O5/c1-2-16-11(14)9-5-7-3-4-8(13)6-10(7)17-12(9)15/h3-6,13H,2H2,1H3
Clé InChI
IETDBZQIWIJQJG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable