Principaux documents
565733
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
Synonyme(s) :
Polyethylene oxide
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Nom du produit
Poly(ethylene oxide), 4-arm, amine terminated, average Mn 10,000
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Pf
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1