Key Documents
SML1205
Sigma-Aldrich
BVT.2733
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[[2-[[(3-Chloro-2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-4-thiazolyl]acetyl]-4-methyl-piperazine, 3-Chloro-2-methyl-N-[4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, BVT 2733
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H21ClN4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(C1=C(C)C(Cl)=CC=C1)(NC2=NC(CC(N3CCN(C)CC3)=O)=CS2)=O
InChI
1S/C17H21ClN4O3S2/c1-12-14(18)4-3-5-15(12)27(24,25)20-17-19-13(11-26-17)10-16(23)22-8-6-21(2)7-9-22/h3-5,11H,6-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
YDPRNGAPPNPYQQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BVT.2733 is a potent and selective inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) that protects osteoblasts against endogenous glucocorticoid induced dysfunction. BVT.2733 lowers blood glucose levels in in hyperglycaemic mice.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable