Principaux documents
SML0819
Sigma-Aldrich
Bisdionin C
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1′-(1,3-Propanediyl)bis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,1′-Trimethylenedi-theobromine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20N8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.39
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Bisdionin C is a cell-permeable, competitive acidic mammalian chitinase (AMCase) and chitotriosidase (CHIT1) inhibitor. Bisdionin C also potently inhibits bacterial AfChiB1 chitinase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable