Key Documents
SML0651
Sigma-Aldrich
OAC1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl-benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.26
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H11N3O/c18-14(10-4-2-1-3-5-10)17-13-8-11-6-7-15-12(11)9-16-13/h1-9,15H,(H,16,17,18)
Clé InChI
HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression. Treatment of mouse embryonic fibroblasts transduced with Oct2, Sox2, Klf4 and c-myc displayed a two-fold increase in the formation of ESC-like clones. OAC1 treated cells display a hypomethylated state of Oct4 promoter DNA.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable