Principaux documents
SML0504
Sigma-Aldrich
I-BOP
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H29IO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.38
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solution
Concentration
10 mg/mL in ethanol
Couleur
colorless to faint yellow
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist. I-BOP induces human platelet aggregation with an EC50 value of 0.34 nM.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup