SML0471
A22 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
MreB Perturbing Compound A22, S-(3,4-Dichlorobenzyl)isothiourea hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NC(=N)SCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2N2S.ClH/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-13-8(11)12;/h1-3H,4H2,(H3,11,12);1H
Clé InChI
VBJNMXMOMSWRDV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable