SML0468
Dorzolamide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4S,6S)-4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, 4S,6S-Dorzolamide, L-671,152, MK-507
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -25 to -35°, c = 1 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m0/s1
Clé InChI
IAVUPMFITXYVAF-XPUUQOCRSA-N
Informations sur le gène
human ... CA2(760)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable