Principaux documents
SML0420
Sigma-Aldrich
TAPI-2 acetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Inhibiteur 2 de la protéase du facteur de nécrose tumorale -α, Inhibiteur 2 de la protéase du TNF-α, N-(R)-(2-(Hydroxyaminocarbonyl)méthyl)-4-méthylpentanoyl-L-t-butyl-glycine-L-alanine 2-aminoéthyl amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H37N5O5 · xC2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.53 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white to off-white
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](CC(=O)NO)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H37N5O5.C2H4O2/c1-11(2)9-13(10-14(25)24-29)17(27)23-15(19(4,5)6)18(28)22-12(3)16(26)21-8-7-20;1-2(3)4/h11-13,15,29H,7-10,20H2,1-6H3,(H,21,26)(H,22,28)(H,23,27)(H,24,25);1H3,(H,3,4)/t12-,13+,15+;/m0./s1
Clé InChI
LMUSZKBIFGOFBD-RAFLFFCLSA-N
Application
Le sel acétate de TAPI-2 a été employée pour inhiber l'activité de protéases dans les cellules de HepG2.
Actions biochimiques/physiologiques
TAPI-2 est un inhibiteur puissant des métalloprotéinases matricielles et de TACE (TNF-α convertase/ADAM17/α-sécrétase).
TAPI-2 est un inhibiteur puissant des métalloprotéinases matricielles et de TACE (TNF-α convertase/ADAM17/α-sécrétase). Il bloque l'excrétion de plusieurs protéines de la surface cellulaires, notamment la protéine précurseur du β-amyloïde, inhibe la libération de TNF-α ainsi que d'une grande variété de cytokines ancrées sur la membrane, de molécules d'adhésion cellulaire, de récepteurs et de ligands. TAPI-2 est considéré comme un inhibiteur des métalloprotéinases à spectre relativement large, mais il présente une nette sélectivité pour TACE par rapport à GM6001.
Caractéristiques et avantages
Ce composé figure sur la page Récepteurs de cytokines (famille des récepteurs de nécrose tumorale) du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Cliquez ici pour consulter les autres pages du manuel.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
High-throughput protease activity cytometry reveals dose-dependent heterogeneity in PMA-mediated ADAM17 activation
Wu L, et al.
Integrative Biology : Quantitative Biosciences from Nano to Macro, 7(5), 513-524 (2015)