Principaux documents
SML0310
Sigma-Aldrich
Tryptanthrin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Couroupitine A, Indolo(2,1-b)quinazoline-6,12-dione, NSC 349447, Tryptanthrine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
faintly yellow to dark yellow
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=NC3=CC=CC=C3C(N2C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
Clé InChI
VQQVWGVXDIPORV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Tryptanthrin is a plant alkaloid with anti-inflammatory and anti cancer activities.
Tryptanthrin is a plant alkaloid with anti-inflammatory and anti cancer activities. Tryptanthrin blocks leukotriene production in neutrophils and in whole blood assays, and in an in vivo rat pleurisy model. The compound also inhibits P-glycoprotein, and sensitizes resistant cancer cell lines to killing by cytotoxic agents.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable