A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13N2Na2O6P · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.24 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N2O6P.2Na.H2O/c19-14-16(12-7-3-1-4-8-12,13-9-5-2-6-10-13)17-15(20)18(14)11-24-25(21,22)23;;;/h1-10H,11H2,(H,17,20)(H2,21,22,23);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
WPAVXKKGWCHUAK-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Fosphenytoin is a water soluble phenytoin prodrug.
anticonvulsant
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c