SML0005
Cerivastatin sodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid sodium salt hydrate, Rivastatin hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +18 to +26° in ethanol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: ≥5 mg/mL
Auteur
Bayer
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].COCc1c(nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c1-c2ccc(F)cc2)C(C)C
InChI
1S/C26H34FNO5.Na.H2O/c1-15(2)25-21(11-10-19(29)12-20(30)13-23(31)32)24(17-6-8-18(27)9-7-17)22(14-33-5)26(28-25)16(3)4;;/h6-11,15-16,19-20,29-30H,12-14H2,1-5H3,(H,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b11-10+;;/t19-,20-;;/m1../s1
Clé InChI
NJHMEKXCHXHQPP-PZLZTSNUSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research