SMB01008
Aschantin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
(+)-Aschantin, 5-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3-yl]-1,3-benzodioxole
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
400.42
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H24O7/c1-23-18-7-13(8-19(24-2)22(18)25-3)21-15-10-26-20(14(15)9-27-21)12-4-5-16-17(6-12)29-11-28-16/h4-8,14-15,20-21H,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,20+,21+/m0/s1
Clé InChI
ONDWGDNAFRAXCN-VUEDXXQZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable