SMB01006
Dechlorogriseofulvin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
3′,4,6-Trimethoxy-5′-Methylspiro[1-Benzofuran-2,4′-Cyclohex-2-Ene]-1′,3-Dione, 7-Dechlorogriseofulvin, griseofulvin impurity B [EP impurity]
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
318.32
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H18O6/c1-9-5-10(18)6-14(22-4)17(9)16(19)15-12(21-3)7-11(20-2)8-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1
Clé InChI
QPCYNIYZPDJCMB-XLFHBGCDSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable