Principaux documents
SMB00422
Sigma-Aldrich
Genkwanin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Puddumetin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.26
Beilstein:
292549
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1c2c(c(cc(c2)OC)O)C(=O)C=C1c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Clé InChI
JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Genkwanin is a non-glycosylated flavonoid found in many herbs. It is an antitumor constituent and has anti-inflammatory activities.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable