Principaux documents
SMB00199
Sigma-Aldrich
Murralongin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1\C(C=O)=C(\C)C
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(2)11(8-16)14-12(18-3)6-4-10-5-7-13(17)19-15(10)14/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
PBAZKMWQUBDDLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable