Key Documents
SMB00099
Sigma-Aldrich
7-Methylrosmanol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H28O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CO[C@@H]1[C@H]2OC(=O)[C@@]3(CCCC(C)(C)[C@H]23)c4c(O)c(O)c(cc14)C(C)C
InChI
1S/C21H28O5/c1-10(2)11-9-12-13(15(23)14(11)22)21-8-6-7-20(3,4)18(21)17(16(12)25-5)26-19(21)24/h9-10,16-18,22-23H,6-8H2,1-5H3/t16-,17+,18-,21-/m0/s1
Clé InChI
XNPVHIQPSAZTLC-NYUBLWNDSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable