Key Documents
SMB00044
Sigma-Aldrich
Homononactinic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(O)CC1CCC(O1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-8(12)6-9-4-5-10(15-9)7(2)11(13)14/h7-10,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
HTCUURQJNZBKIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable