Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB5702252
Sigma-Aldrich
Anti-TROP-2 Antibody, clone 7X3Q2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
TACSTD2,EGP-1,EGP1,GA733-1,GA7331,GP50,M1S1,TROP2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7X3Q2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
40-65 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
HTAAQDNCTCPTNKMTVCSPDGPGGRCQCRALGSGMAVDCSTLTSKCLLLKARMSAPKNARTLVRPSEHALVDNDGLYDPDCDPEGRFKARQCNQTSVCWCVNSVGVRRTDKGDLSLRCDELVRTHHILIDLRHRPTAGAFNHSDLDAELRRLFRERYRLHPKFVAAVHYEQPTIQIELRQNTSQKAAGDVDIGDAAYYFERDIKGESLFQGRGGLDLRVRGEPLQVERTLIYYLDEIPPKFSMKRLT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TACSTD2(4070)
Description générale
This intronless gene encodes a carcinoma-associated antigen. This antigen is a cell surface receptor that transduces calcium signals. Mutations of this gene have been associated with gelatinous drop-like corneal dystrophy.
Immunogène
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-274 of human TROP-2 (NP_002344.2).
Application
WB, IHC, IF/ICC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3