Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
SAB5701511
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-1 (AQP1) antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
0.28 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AQP1(358)
Description générale
This gene encodes a small integral membrane protein with six bilayer spanning domains that functions as a water channel protein. This protein permits passive transport of water along an osmotic gradient. This gene is a possible candidate for disorders involving imbalance in ocular fluid movement. [provided by RefSeq, Aug 2016]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human Aquaporin-1 (Aquaporin-1 (AQP1))
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable