A propos de cet article
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AQP1(358)
General description
Immunogen
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'aquaporine 1 dans des tissus rénaux humains et des tissus rénaux de souris.
Neurosciences
Signalisation du développement
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Analyse par western blotting : Une concentration de 2,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'aquaporine 1 dans 10 µg de lysat de tissus rénaux humains.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-aquaporine 1
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1