Principaux documents
SAB5700530
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
IGF1R, INSR
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
154
155
156
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
0.73 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation ((pTyr1165/pTyr1166)/(pTyr1189/pTyr1190))
Informations sur le gène
human ... IGF1R(3480)
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1165/1166 of human INSR and Y1131 of human IGF1R
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable