SAB5600192
Anti-His-Tag-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM146, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Histidine-Tag-Biotin antibody
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM146, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1-1 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable