Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
H1029
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal anti-polyHistidine antibody produced in mouse
clone HIS-1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal anti-polyHistidine, Anticorps monoclonal anti-His-tag, Anticorps monoclonal anti-épitope marqueur 6 His, Anticorps monoclonal anti-épitope marqueur HHHHHH, Anticorps monoclonal anti-étiquette histidine, Anticorps monoclonal anti-étiquette 6xHis, Anticorps monoclonal anti-étiquette Hexa His, Anticorps monoclonal anti-étiquette His6, Anticorps monoclonal anti-étiquette Poly-His
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.56
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HIS-1, monoclonal
Forme
liquid
Technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Cet anticorps monoclonal anti-polyHistidine (IgG2a de souris) reconnaît les formes réduites natives ou dénaturées des protéines de fusion marquées à la polyhistidine ou à la polyhistidine de synthèse. Il reconnaît préférentiellement la protéine de fusion marquée à l'extrémité N-terminale et réagit avec les protéines de fusion exprimées par les vecteurs d'expression procaryotes pET, pRSET et pTrc.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la polyhistidine de synthèse ainsi que les formes réduites natives ou dénaturées des protéines marquées à l'hexahistidine exprimées dans certains vecteurs.
Immunogène
Protéine de fusion recombinante marquée à la polyhistidine.
Application
Cet anticorps peut être utilisé dans différents types de tests : immunoblotting, dot blot, ELISA et immunocytochimie. Cet anticorps monoclonal anti-polyHistidine produit chez la souris a été utilisé dans des analyses par western blotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Le gène de l'immunoglobuline G 2a (IgG2a) participe activement à la stimulation de l'auto-immunité chez la souris. Il s'avère que ce gène est fortement exprimé en cas d'infection virale.
Forme physique
Fourni sous la forme d'un liquide d'ascite contenant de l'azide de sodium 15 mM.
Autres remarques
Dilution recommandée pour les tests d'immunoblotting : 1:3 000.
Informations légales
Ce produit est protégé par le brevet allemand DE 19507166 et par des brevets équivalents en dehors de l'Allemagne, sous licence exclusive de QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Allemagne.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Ora Hazak et al.
PLoS biology, 17(7), e3000085-e3000085 (2019-07-12)
Signaling cross talks between auxin, a regulator of plant development, and Ca2+, a universal second messenger, have been proposed to modulate developmental plasticity in plants. However, the underlying molecular mechanisms are largely unknown. Here, we report that in Arabidopsis roots
A variant upstream of IFNL3 (IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus.
Prokunina-Olsson L, et al.
Nature Genetics, 45(2), 164-164 (2013)
Contribution of IRF5 in B cells to the development of murine SLE-like disease through its transcriptional control of the IgG2a locus.
Savitsky D A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2010)
G protein-coupled receptor-promoted trafficking of G?1?2 leads to AKT activation at endosomes via a mechanism mediated by G?1?2-Rab11a interaction.
Garcia-Regalado A, et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(10), 4188-4200 (2008)
Association of a novel pre-ribosomal complex in Trypanosoma brucei.
Wang L
Eukaryotic Cell (2013)