SAB5300085
Monoclonal Anti-HSP90AB1 antibody produced in mouse
clone 5G4, ascites fluid
Synonyme(s) :
D6S182, FLJ26984, HSP90B, HSPC2, HSPCB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G4, monoclonal
Poids mol.
84 kDa
Espèces réactives
monkey, mouse, rat, human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSP90AB1(3326)
Catégories apparentées
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against HSP90AB1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable