SAB5200451
Monoclonal Anti-Ankyrin G - Hrp antibody produced in mouse
clone S106-20, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- FLJ45464, Anti-ANK-3, Anti-CHANK3, Anti-OTTHUMP00000217458
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S106-20, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 200 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANK3(288)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable