HAM 013 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94082278-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082278-1VL
Ethnicité
South African Caucasian
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 08
HLA DRB1: 1201 0301
HLA DRB3: 0202 0101
HLA DQAP: 4.1
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 0301 0201
HLA DPB1: 401
Profil sérologique
HLA C: 7
HLA B: 8
Bw4/bw6: 6
HLA DR: 3 5
HLA DR52: 52
HLA DQ: 2 3
Milieu de culture
Procédure de repiquage