SAB5200008
Monoclonal Anti-Acetylated Lysine antibody produced in mouse
clone 7F8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Acetyl Lysine, Anti-Acetylated Lysine, Anti-Lysine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
avian, bovine
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable