Key Documents
12-371
Sigma-Aldrich
IgG normale de souris
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Synonyme(s) :
Mouse IgG Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire, et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant donné.
Les IgG normales de souris ont été isolées à partir de sérum de souris normal combiné par fractionnement et chromatographie par échange d'ions.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Qualité
IgG évaluée en routine par IP et WB en tant que contrôle négatif et non spécifique.
Analyse par immunoprécipitation et western blotting :
4 µg de ce lot d'IgG ont été utilisés comme contrôle négatif et non spécifique dans une analyse par immunoprécipitation et western blotting.
Forme physique
IgG de souris purifiée, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 0,15 M de NaCl, 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol. Liquide à -20 °C.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer l'intégralité de ce produit, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le capuchon. Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Heterogeneity of estrogen receptor expression in circulating tumor cells from metastatic breast cancer patients.
Babayan, A; Hannemann, J; Spotter, J; Muller, V; Pantel, K; Joosse, SA
Testing null
Regulation of CCL2 expression by an upstream TALE homeodomain protein-binding site that synergizes with the site created by the A-2578G SNP.
Page, SH; Wright, EK; Gama, L; Clements, JE
Testing null
Argonaute 2 complexes selectively protect the circulating microRNAs in cell-secreted microvesicles.
Li, L; Zhu, D; Huang, L; Zhang, J; Bian, Z; Chen, X; Liu, Y; Zhang, CY; Zen, K
Testing null
Vanesa Nogales et al.
Oncotarget, 7(3), 3084-3097 (2015-12-02)
Platinum-derived drugs such as cisplatin and carboplatin are among the most commonly used cancer chemotherapy drugs, but very few specific molecular and cellular markers predicting differential sensitivity to these agents in a given tumor type have been clearly identified. Epigenetic
Guangdong Sun et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 21(12), 2069-2080 (2010-10-12)
TGF-β1-induced expression of extracellular matrix (ECM) genes plays a major role in the development of chronic renal diseases such as diabetic nephropathy. Although many key transcription factors are known, mechanisms involving the nuclear chromatin that modulate ECM gene expression remain