SAB5200003
Monoclonal Anti-DLG4 antibody produced in mouse
clone 7E3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-DLG4, Anti-PSD95, Anti-SAP90
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, bovine
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Dlg4(29495)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable