Key Documents
MAB1598
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PSD95 (protéine de densité post-synaptique 95), clone 7E3-1B8
clone 7E3-1B8, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
PSD-95
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E3-1B8, monoclonal
Espèces réactives
bovine, rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Dlg4(100137840)
human ... DLG4(1742)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Description générale
La densité post-synaptique (PSD) est une structure dense en électrons située juste au-dessous de la membrane post-synaptique. Plusieurs fonctions ont été proposées pour la PSD, notamment : régulation du nombre et de l′agrégation des récepteurs, ancrage des molécules de transduction du signal au niveau de la synapse, et médiation de l′adhérence entre la membrane pré-synaptique et la membrane post-synaptique. La protéine PSD la plus abondante est la sous-unité alpha de la protéine kinase  calcium/calmoduline-dépendante de type II (CaMKII alpha). Cette protéine pourrait intervenir dans la transduction du signal médiée par le calcium au niveau de la synapse qui médie certaines formes de plasticité synaptique. Une autre protéine PSD majeure est la PSD-95, un membre de la famille des guanylate kinases (GUK).
Spécificité
Réagit avec la protéine PSD-95 de rat recombinante et identifie une bande à ~100 kDa, correspondant à la PSD-95, sur les western blots d′extraits de cerveau de rat, de souris et de bovin. Sont également présentes dans les extraits de tissu cérébral de rat et de souris des bandes d′environ 80 kDa et 50 kDa. La PSD-95 pourrait initier l′agrégation des récepteurs sur la membrane post-synaptique.
Immunogène
PSD-95 de rat recombinante
Application
Immunocytochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IC.
Immunoprécipitation :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IP.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-PSD95, clone 7E3-1B8, est un anticorps dirigé contre la protéine de densité post-synaptique 95 et destiné à être utilisé en IC, IP et WB.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la protéine PSD-95 dans 10 µg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
~95 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1066
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée en solution dans un tampon contenant du PBS à pH 7,2 avec 0,09 % d'azoture de sodium et 50 % de glycérol.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu cérébral de souris et de rat.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Brain-derived neurotrophic factor restores synaptic plasticity in a knock-in mouse model of Huntington's disease.
Lynch, G; Kramar, EA; Rex, CS; Jia, Y; Chappas, D; Gall, CM; Simmons, DA
The Journal of Neuroscience null
PSD-95 is post-transcriptionally repressed during early neural development by PTBP1 and PTBP2.
Zheng, S; Gray, EE; Chawla, G; Porse, BT; O'Dell, TJ; Black, DL
Nature Neuroscience null
Activity-dependent local translation of matrix metalloproteinase-9.
Dziembowska, M; Milek, J; Janusz, A; Rejmak, E; Romanowska, E; Gorkiewicz, T; Tiron et al.
The Journal of Neuroscience null
Kv4.2 potassium channels segregate to extrasynaptic domains and influence intrasynaptic NMDA receptor NR2B subunit expression.
Kaufmann, WA; Matsui, K; Jeromin, A; Nerbonne, JM; Ferraguti, F
Brain Structure &Amp; Function null
Rachel D Penrod et al.
Journal of neuroscience methods, 200(1), 1-13 (2011-06-16)
Dendritic spines of striatal Medium Spiny Neurons (MSNs) receive converging dopaminergic and glutamatergic inputs. These spines undergo experience-dependent structural plasticity following repeated drug administration and during disease states like Huntington's and Parkinson's. Thus, understanding the molecular mechanisms leading to structural