SAB4501192
Anti-DAPP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
3′ phosphoinositide-interacting SH2 domain containing protein, B lymphocyte adapter protein BAM32, Bam32, Dual adaptor for phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1, PHISH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 32 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAPP1(27071)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 105-154
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable